1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408060-250MG
APOSPC408060-250MGEA 94.4 EUR InStock
APOSPC408060-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine 96%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₅H₆F₃N₃
MW: 165,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970058
Numéro CAS: 1006436-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité