4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC408124-5G
APOSPC408124-5GEA 302 EUR InStock
APOSPC408124-5G
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formule: C₈F₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972776
Numéro CAS: 15895-68-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité