4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408202-5G
APOSPC408202-5GEA 575 EUR InStock
APOSPC408202-5G
4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formule: C₄H₄BrF₅
MW: 226,971 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16619618
Numéro CAS: 52671-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité