(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-isopropyl-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408293-1G
APOSPC408293-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC408293-1G
(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-isopropyl-amine
(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-isopropyl-amine
Formule: C₇H₁₀FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102214
Numéro CAS: 77476-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité