(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408296-500MG
APOSPC408296-500MGEA 495 EUR InStock
APOSPC408296-500MG
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂S·ClH
MW: 265,732 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098440
Numéro CAS: 1354010-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité