(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-N-(piperidin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine hydrochloride
PC408302-500MG
APOSPC408302-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408302-500MG
(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃ClF₃N₃·ClH
MW: 316,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698911
Numéro CAS: 1185315-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité