3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408313-500MG
APOSPC408313-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408313-500MG
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₀FN₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18380085
Numéro CAS: 1261230-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité