5-Fluoro-2-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408315-500MG
APOSPC408315-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408315-500MG
5-Fluoro-2-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
5-Fluoro-2-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FN₃O·ClH
MW: 233,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18380140
Numéro CAS: 1261235-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité