1-(3-Fluoro-benzyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408322-500MG
APOSPC408322-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408322-500MG
1-(3-Fluoro-benzyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluoro-benzyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O₂·ClH
MW: 274,719 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837468
Numéro CAS: 1289384-73-1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 500 mg APOSPC408322-500MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité