3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-ylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-((5-fluoropyrimidin-2-yl)amino)pyrrolidine-1-carboxylate
PC408323-500MG
APOSPC408323-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408323-500MG
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-ylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-ylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₉FN₄O₂
MW: 282,314 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837486
Numéro CAS: 1289385-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité