(S)-3-(4-Fluoro-phenylsulphanyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408335-500MG
APOSPC408335-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408335-500MG
(S)-3-(4-Fluoro-phenylsulphanyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(S)-3-(4-Fluoro-phenylsulphanyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₀FNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837563
Numéro CAS: 1289584-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité