N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408340-500MG
APOSPC408340-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408340-500MG
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉FN₂·ClH
MW: 258,763 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098475
Numéro CAS: 1353959-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité