(1R,4R)-N1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-cyclohexane-1,4-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408350-500MG
APOSPC408350-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408350-500MG
(1R,4R)-N1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-cyclohexane-1,4-diamine
(1R,4R)-N1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-cyclohexane-1,4-diamine
Formule: C₁₀H₁₅FN₄
MW: 210,251 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098601
Numéro CAS: 1400637-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité