N,N'-Bis-(4-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408353-500MG
APOSPC408353-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408353-500MG
N,N'-Bis-(4-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine
N,N'-Bis-(4-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₂₀H₂₄F₂N₂
MW: 330,415 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098652
Numéro CAS: 1318762-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité