1-(3-Fluorobenzyl)homopiperazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Fluorobenzyl)-[1,4]diazepane hydrochloride
PC408354-500MG
APOSPC408354-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408354-500MG
1-(3-Fluorobenzyl)homopiperazine hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)homopiperazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇FN₂·ClH
MW: 244,736 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098823
Numéro CAS: 1353965-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité