2-Chloro-1-(3-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408359-500MG
APOSPC408359-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408359-500MG
2-Chloro-1-(3-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazole
2-Chloro-1-(3-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazole
Formule: C₁₄H₁₀ClFN₂
MW: 260,694 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098895
Numéro CAS: 1353979-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité