5-Fluoro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408363-500MG
APOSPC408363-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408363-500MG
5-Fluoro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
5-Fluoro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄FN₃O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098930
Numéro CAS: 1353965-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité