4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(((3-fluorophenyl)thio)methyl)piperidine-1-carboxylate
PC408375-500MG
APOSPC408375-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408375-500MG
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₄FNO₂S
MW: 325,441 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098955
Numéro CAS: 1353981-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité