2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-((4-fluorophenylsulphonamido)methyl)piperidine-1-carboxylate
PC408377-500MG
APOSPC408377-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408377-500MG
2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₅FN₂O₄S
MW: 372,455 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21098973
Numéro CAS: 1353980-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité