1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408384-500MG
APOSPC408384-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408384-500MG
1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-3-ol
1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-3-ol
Formule: C₁₉H₂₀FN₃O
MW: 325,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631647
Numéro CAS: 1417793-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité