{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(1-(4-Fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-4-yl)methanol
PC408385-500MG
APOSPC408385-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408385-500MG
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
Formule: C₂₀H₂₂FN₃O
MW: 339,407 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631648
Numéro CAS: 1417794-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité