(4-Fluoro-benzyl)-[1-(4-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408386-500MG
APOSPC408386-500MGEA 865 EUR InStock
APOSPC408386-500MG
(4-Fluoro-benzyl)-[1-(4-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-amine
(4-Fluoro-benzyl)-[1-(4-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-amine
Formule: C₂₁H₁₇F₂N₃
MW: 349,377 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09697750
Numéro CAS: 899809-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité