[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-yl]-carbamic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (1-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
PC408387-500MG
APOSPC408387-500MGEA 945 EUR InStock
APOSPC408387-500MG
[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-yl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-yl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
MW: 365,778 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921630
Numéro CAS: 1354448-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité