(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408389-500MG
APOSPC408389-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408389-500MG
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
MW: 379,805 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631671
Numéro CAS: 1333866-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité