(S)-1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-ol
PC408390-500MG
APOSPC408390-500MGEA 945 EUR InStock
APOSPC408390-500MG
(S)-1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ol
(S)-1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ol
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
MW: 266,647 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631734
Numéro CAS: 1311776-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité