3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408391-500MG
APOSPC408391-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408391-500MG
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₀ClF₃N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631737
Numéro CAS: 1417793-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité