3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperidin-3-ol
PC408397-500MG
APOSPC408397-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408397-500MG
3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ol
3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ol
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
MW: 280,674 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196948
Numéro CAS: 1292498-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité