3-[Cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408399-500MG
APOSPC408399-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408399-500MG
3-[Cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-[Cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₂₁H₂₉FN₂O₃
MW: 376,465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631634
Numéro CAS: 1277958-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité