4-[(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methyl-amino]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)(methyl)amino)piperidine-1-carboxylate
PC408403-500MG
APOSPC408403-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408403-500MG
4-[(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methyl-amino]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methyl-amino]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₃ClF₃N₃O₂
MW: 393,832 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631680
Numéro CAS: 1417793-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité