3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(((3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
PC408404-500MG
APOSPC408404-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408404-500MG
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₂ClF₃N₂O₃
MW: 394,816 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631681
Numéro CAS: 1417793-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité