1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Fluorobenzyl)-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride
PC408408-500MG
APOSPC408408-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408408-500MG
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-3-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₂FN₃O·ClH
MW: 375,868 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631651
Numéro CAS: 1417794-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité