Piperidine-3-carboxylic acid cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-amide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408410-500MG
APOSPC408410-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408410-500MG
Piperidine-3-carboxylic acid cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-amide hydrochloride
Piperidine-3-carboxylic acid cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-amide hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₁FN₂O·ClH
MW: 312,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631640
Numéro CAS: 1417793-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité