4-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
PC408415-500MG
APOSPC408415-500MGEA 865 EUR InStock
APOSPC408415-500MG
4-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₂₄H₂₈FN₃O₂
MW: 409,496 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662633
Numéro CAS: 1420816-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité