tert-Butyl 2-(((5-fluoropyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408418-500MG
APOSPC408418-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408418-500MG
tert-Butyl 2-(((5-fluoropyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(((5-fluoropyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₀FN₃O₃
MW: 297.325 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22577017
Numéro CAS: 1420870-64-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 500 mg APOSPC408418-500MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité