5-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408449-100MG
APOSPC408449-100MGEA 429 EUR InStock
APOSPC408449-100MG
5-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridin-2-amine 95%
5-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridin-2-amine
Formule: C₅H₃BrFIN₂
MW: 316,898 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31631578
Numéro CAS: 1207625-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité