6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-5-methylpyrimidin-4-amine
PC408550-250MG
APOSPC408550-250MGEA 84.1 EUR InStock
APOSPC408550-250MG
6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine 95+%
6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine
Formule: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000602
Numéro CAS: 18260-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité