5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408558-1G
APOSPC408558-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC408558-1G
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formule: C₅H₅FN₂O₂S
MW: 176.169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223684
Numéro CAS: 6090-38-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité