4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408559-1G
APOSPC408559-1GEA 454 EUR InStock
APOSPC408559-1G
4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988365
Numéro CAS: 898044-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité