5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408800-1G
APOSPC408800-1GEA 1510 EUR InStock
APOSPC408800-1G
5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₈H₄F₅NO
MW: 225,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122861
Numéro CAS: 1816285-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité