2-Cyano-5-(pentafluoroethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Pentafluoroethyl)-2-pyridinecarbonitrile, 2-Pyridinecarbonitrile, 5-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, 5-(Pentafluoroethyl)pyridine-2-carbonitrile
PC408815-1G
APOSPC408815-1GEA 1440 EUR InStock
APOSPC408815-1G
2-Cyano-5-(pentafluoroethyl)pyridine
2-Cyano-5-(pentafluoroethyl)pyridine
Formule: C₈H₃F₅N₂
MW: 222,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122874
Numéro CAS: 1421951-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité