1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408831-1G
APOSPC408831-1GEA 2020 EUR InStock
APOSPC408831-1G
1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₄F₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22053411
Numéro CAS: 656-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité