2-(Pentafluoroethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408833-1G
APOSPC408833-1GEA 1440 EUR InStock
APOSPC408833-1G
2-(Pentafluoroethyl)aniline
2-(Pentafluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₆F₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24646210
Numéro CAS: 60979-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité