2,6-Dichloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408837-1G
APOSPC408837-1GEA 1440 EUR InStock
APOSPC408837-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₂Cl₂F₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122886
Numéro CAS: 1816287-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité