3-Bromo-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408840-1G
APOSPC408840-1GEA 2310 EUR InStock
APOSPC408840-1G
3-Bromo-4-(pentafluoroethyl)pyridine
3-Bromo-4-(pentafluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₃BrF₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122889
Numéro CAS: 1816286-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité