2-(Pentafluoroethyl)isonicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408846-1G
APOSPC408846-1GEA 2310 EUR InStock
APOSPC408846-1G
2-(Pentafluoroethyl)isonicotinaldehyde
2-(Pentafluoroethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₈H₄F₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122894
Numéro CAS: 1816283-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité