N-BOC-cis-4-Trifluoromethyl-L-proline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC409016-1G
APOSPC409016-1GEA 1090 EUR InStock
APOSPC409016-1G
N-BOC-cis-4-Trifluoromethyl-L-proline
N-BOC-cis-4-Trifluoromethyl-L-proline
Formule: C₁₁H₁₆F₃NO₄
MW: 283,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460520
Numéro CAS: 470482-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité