3,3-Difluorocyclobutyl benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409026-100MG
APOSPC409026-100MGEA 836 EUR InStock
APOSPC409026-100MG
3,3-Difluorocyclobutyl benzoate
3,3-Difluorocyclobutyl benzoate
Formule: C₁₁H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16039588
Numéro CAS: 1215071-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité