1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
PC410001-1G
APOSPC410001-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC410001-1G
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
MW: 191,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02254004
Numéro CAS: 895929-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité