2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410081-1G
APOSPC410081-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC410081-1G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₈F₃NO·ClH
MW: 227,611 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100362
Numéro CAS: 62149-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité