5-Amino-2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(2,2-Difluoroethoxy)pyridin-3-amine hydrochloride
PC410107-1G
APOSPC410107-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410107-1G
5-Amino-2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine hydrochloride
5-Amino-2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₈F₂N₂O·ClH
MW: 210,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371174
Numéro CAS: 1431962-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité